Description
- Convient à un flacon Gibco de 500 ml et 1 l
- Bleu
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Couleur | Bleu |
Contenu et stockage | Conditions de conservation : 15 – 30°C Conditions d’expédition : Conditions ambiantes |
À utiliser avec (équipement) | Flacon Gibco de 500 ml et 1 l |
Gamme de produits | Gibco™ |
Quantité | 1 each |
Forme | Carré |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ Poids du flacon >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu