Learn More
Fisherbrand™ Rack flottant en mousse pour tubes
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8001033 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Dix-huit tubes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 à 2,0 ml
Huit tubes de 15 ml
Quatre tubes de 50 ml
Vingt-quatre tubes de 1,5 à 2,0 ml
Couleur:
Bleu
Jaune
Vert
Forme:
Carré
Rectangulaire
Rectangulaire avec coins arrondis
Rond
Conditionnement:
5 pièces
Non recommandé pour un nettoyage en autoclave.
Code produit. 11736565
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non recommandé pour un nettoyage en autoclave.
Permet de faire flotter des tubes dans les bains-marie, les cuves ou les béchers. Les racks flottants en mousse pour tubes Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse de PEHD flexible pour des applications de laboratoire diverses et variées. De couleurs vives, les racks réutilisables comportent des poignées de transport amovibles permettant de soulever les échantillons facilement pour les sortir des bains-marie.
  • Les racks en mousse aux couleurs vives sont parfaits pour les tubes flottant dans les bains-marie, les cuves ou les béchers
  • La mousse à cellule fermée résiste à l’absorption d’eau pour que les racks puissent être lavés et réutilisés
  • Inclut des poignées de transport amovibles pour soulever facilement les échantillons hors des bains
Spécification
Autoclavable Non recommandé
Couleur Bleu
Type Portoir pour tubes à essai
À utiliser avec (application) Pour le flottement des tubes dans les bains-marie, tubes ou béchers
Capacité Dix-huit tubes de 0,2 ml, 0,5 ml et 1,5 à 2,0 ml
Comprend Poignées de transport amovibles
Matériau Mousse en PEHD
Nb par paquet 5/boîte
Forme Rond
Diamètre (métrique) 70 mm
Diamètre (métrique) du puits 9,3 mm