Learn More
3M™ Ruban de marquage au sol durable 971
Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est composé d'un support en vinyle ultrarésistant avec un adhésif élastomère. Le support robuste et durable résiste au déplacement de palettes et au trafic intense des chariots élévateurs, et est facile à nettoyer.
Marque:  3M™ 7100260621
590.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17858466
  • 756.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 19-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense
Le ruban de marquage au sol durable 3M™ 971 est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants, par exemple avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban n'a pas de film de protection et peut facilement être appliqué à l'aide de l'applicateur de marquage de voie 3M™ M-1 ou à la main. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 610 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
32.9 m x 50.8 mm
Floor and Safety Marking
Rubber
Vinyl
Rubber Adhesive
0.432 mm
Orange
Tape
Nom du produit
3M™ Ruban de marquage au sol durable 971 > Couleur : Orange