Learn More
Cole-Parmer™ Filet de protection en PEHD Poly-Net™
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD. Le filet de protection en PEHD Poly-Net™ s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verre.
162.00€ - 545.00€
Spécification
Température (métrique) Max | 80°C |
---|---|
À utiliser avec (application) | Protection supplémentaire |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
À utiliser avec | Pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs, dessiccateurs et colonnes |
Matériau | HDPE |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Description | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Description | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11716028
|
Cole-Parmer™
09405-30 |
51 à 102 mm | Filet poly à mailles serrées | Rouge |
281.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11706028
|
Cole-Parmer™
09405-25 |
25 à 51 mm | Filet poly à mailles serrées | Jaune |
162.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786038
|
Cole-Parmer™
09405-40 |
152 à 203 mm | Filet poly à mailles serrées | Marron |
487.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726028
|
Cole-Parmer™
09405-35 |
102 à 152 mm | Filet poly à mailles serrées | Vert |
376.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796018
|
Cole-Parmer™
09405-21 |
16 à 25 mm | Filet poly à mailles serrées | Bleu |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706048
|
Cole-Parmer™
09405-55 |
64 à 76 mm | Heavy-Gauge Poly-Net épais | Vert |
270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796038
|
Cole-Parmer™
09405-50 |
32 à 41 mm | Heavy-Gauge Poly-Net épais | Jaune |
198.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD.Le filet de protection en PEHD Poly-NetTM s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verre.
Utilisez des diamètres de 1/4 in. à 5/8 in. po pour les instruments plus petits (thermomètres, pipettes, électrodes, tubes, seringues et flacons de petite taille). Utilisez des diamètres de 1 in. po à 10 in. po pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs et colonnes. Le Poly-Net épais est plus rigide que le Poly-Net à maille étroite ; à utiliser lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire.
- Filet en PEHD résistant et robuste
- Disponibles en rouleaux de dix
- Différents diamètres pour s’adapter à la plupart des récipients
- Se découpe facilement à la longueur souhaitée
- Température maximale de 51°C (125°F)
Spécification
80°C | |
1/boîte | |
HDPE |
Protection supplémentaire | |
Pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs, dessiccateurs et colonnes |