Learn More
Cole-Parmer™ Filet de protection en PEHD Poly-Net™
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD.Le filet de protection en PEHD Poly-NetTM s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verre.
Utilisez des diamètres de 1/4 in. à 5/8 in. po pour les instruments plus petits (thermomètres, pipettes, électrodes, tubes, seringues et flacons de petite taille). Utilisez des diamètres de 1 in. po à 10 in. po pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs et colonnes. Le Poly-Net épais est plus rigide que le Poly-Net à maille étroite ; à utiliser lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire.
- Filet en PEHD résistant et robuste
- Disponibles en rouleaux de dix
- Différents diamètres pour s’adapter à la plupart des récipients
- Se découpe facilement à la longueur souhaitée
- Température maximale de 51°C (125°F)
Spécification
Spécification
| Couleur | Marron |
| Diamètre (métrique) interne | 152 à 203 mm |
| Température (métrique) Max | 80°C |
| À utiliser avec (application) | Protection supplémentaire |
| Modèle | 0436-BROWN |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Description | Filet poly à mailles serrées |
| À utiliser avec | Pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs, dessiccateurs et colonnes |
| Longueur totale (métrique) | 50 m |
| Matériau | HDPE |