Learn More
Cole-Parmer™ Filet de protection en PEHD Poly-Net™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
102 à 152 mm
152 à 203 mm
16 à 25 mm
25 à 51 mm
32 à 41 mm
51 à 102 mm
64 à 76 mm
Description:
Filet poly à mailles serrées
Heavy-Gauge Poly-Net épais
Couleur:
Bleu
Jaune
Marron
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD.Le filet de protection en PEHD Poly-NetTM s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verre.
Utilisez des diamètres de 1/4" à 5/8" po pour les instruments plus petits (thermomètres, pipettes, électrodes, tubes, seringues et flacons de petite taille). Utilisez des diamètres de 1" po à 10" po pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs et colonnes. Le Poly-Net épais est plus rigide que le Poly-Net à maille étroite ; à utiliser lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire.
- Filet en PEHD résistant et robuste
- Disponibles en rouleaux de dix
- Différents diamètres pour s’adapter à la plupart des récipients
- Se découpe facilement à la longueur souhaitée
- Température maximale de 51°C (125°F)
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) interne | 16 à 25 mm |
| Température (métrique) Max | 80°C |
| À utiliser avec (application) | Protection supplémentaire |
| Modèle | 0439-BLUE |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Description | Filet poly à mailles serrées |
| À utiliser avec | Pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs, dessiccateurs et colonnes |
| Longueur totale (métrique) | 250 m |
| Matériau | HDPE |