Learn More
Cole-Parmer™ Filet de protection en PEHD Poly-Net™
Code produit. 11706028 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
102 à 152 mm
152 à 203 mm
16 à 25 mm
25 à 51 mm
32 à 41 mm
51 à 102 mm
64 à 76 mm
Description:
Filet poly à mailles serrées
Heavy-Gauge Poly-Net épais
Couleur:
Bleu
Jaune
Marron
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11706028
Marque: Cole-Parmer™ 0940525
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD. Le filet de protection en PEHD Poly-Net™ s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verre.
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD.Le filet de protection en PEHD Poly-NetTM s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verre.
Utilisez des diamètres de 1/4 in. à 5/8 in. po pour les instruments plus petits (thermomètres, pipettes, électrodes, tubes, seringues et flacons de petite taille). Utilisez des diamètres de 1 in. po à 10 in. po pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs et colonnes. Le Poly-Net épais est plus rigide que le Poly-Net à maille étroite ; à utiliser lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire.
  • Filet en PEHD résistant et robuste
  • Disponibles en rouleaux de dix
  • Différents diamètres pour s’adapter à la plupart des récipients
  • Se découpe facilement à la longueur souhaitée
  • Température maximale de 51°C (125°F)
Spécification
Couleur Jaune
Diamètre (métrique) interne 25 à 51 mm
Température (métrique) Max 80°C
À utiliser avec (application) Protection supplémentaire
Modèle 0440-YELLOW
Quantité d’emballage 1/boîte
Description Filet poly à mailles serrées
À utiliser avec Pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs, dessiccateurs et colonnes
Longueur totale (métrique) 50 m
Matériau HDPE