Learn More
Notrax Tapis barrière absorbant Guzzler™
Le tapis résistant et durable Notrax Guzzler™ avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré. Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité.
Marque: Notrax 166S0410CH
Description
- Le tapis résistant et durable avec bords en caoutchouc surélevés sur les 4 côtés agit comme une barrière de confinement et peut contenir jusqu’à 6 litres d’eau par mètre carré
- Le modèle gaufré surélevé a double emploi : il élimine et piège la saleté et l’humidité
- Les bordures et la semelle renforcées en caoutchouc offrent une résistance maximale
- Les picots sous la semelle minimisent les mouvements du tapis sur toutes les surfaces et le surélèvent pour permettre aux sols humides de sécher, même en dessous du tapis
Spécification
Charbon | |
300 cm | |
Tapis industriel et commercial |
118 in | |
Polypropylène | |
120 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.