Learn More
Texwipe Tapis de sol adhésif en polypropylène
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 36 po
Conditionnement:
240 pièces
Description
- Adhesive-coated polyethylene surfaces remove dirt from shoes and cart wheels.
- When the top layer is dirty, simply peel off to expose a fresh surface.
- Clear on White.
- 60-layer mats.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 18 x 36 po |
| Quantité | 4/Cs. |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 18 in. |
| Longueur (métrique) | 46 cm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Adhesive Floor Mat |
| Largeur (impériale) | 36 in |
| Largeur (métrique) | 91 cm |