Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer
Code produit. 17108021
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 ml
100 ml
Conditionnement:
10mL
Code produit. 17108021
Marque: STEMCELL Technologies 20110
Red blood cell lysis buffer, 10X concentrate
  • EasySep™ Red Blood Cell Lysis Buffer is for use as directed with EasySep™ or RoboSep™ Whole Blood kits for the lysis of red blood cells prior to separation from whole blood
Spécification
Description Chimerism; HLA; Immunology
Quantité 10 ml
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.