Learn More
OHAUS™ Guardian 5000 Plaque chauffante
Agitateurs magnétiques chauffants fiables dotés de caractéristiques de sécurité exceptionnelles pour un usage quotidien
Marque:  OHAUS™ 30500563
579.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24301" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16680452
Description
Description
  • Système de détection précoce de pointe qui utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller en continu l’électronique et arrêter le chauffage avant qu’une surchauffe ne se produise.
  • L’agitation précise de 60 à 1 600 tr/min est assurée par un moteur à la conception puissante, un aimant robuste et un taux de rampe contrôlé par logiciel, ce qui garantit un couplage magnétique sûr pour les applications visqueuses.
  • L’afficheur LCD lumineux comprend les réglages de température et de vitesse, des icônes intuitives et un grand indicateur de chaleur sur la partie supérieure, conçus pour surveiller rapidement et facilement les performances de l’ensemble du laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aluminium
2,812 kg
e-G51HSRDM
126 mm
5 in
173 mm
6,80 in
2,6 Kg
230 V
230 V, 4,6 A, 50/60 Hz
10,50 in
+ 5°C – 380°C
50/60 Hz
267 mm
5,7 lb
UE
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
OHAUS™ Guardian 5000 Plaque chauffante > e-G51HSRDM