Learn More
OHAUS™ Guardian 5000 Plaque chauffante
Agitateurs magnétiques chauffants fiables dotés de caractéristiques de sécurité exceptionnelles pour un usage quotidien
610.00€ - 974.00€
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16640452
|
OHAUS™
30500523 |
e-G51HS07C | N/A | |||||||
16670452
|
OHAUS™
30500553 |
e-G51HS10C |
974.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16680452
|
OHAUS™
30500563 |
e-G51HSRDM | N/A | |||||||
Description
- Système de détection précoce de pointe qui utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller en continu l’électronique et arrêter le chauffage avant qu’une surchauffe ne se produise.
- L’agitation précise de 60 à 1 600 tr/min est assurée par un moteur à la conception puissante, un aimant robuste et un taux de rampe contrôlé par logiciel, ce qui garantit un couplage magnétique sûr pour les applications visqueuses.
- L’afficheur LCD lumineux comprend les réglages de température et de vitesse, des icônes intuitives et un grand indicateur de chaleur sur la partie supérieure, conçus pour surveiller rapidement et facilement les performances de l’ensemble du laboratoire.
Spécification
230 V | |
50/60 Hz | |
UE |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Guardian 5000 Plaque chauffante