Learn More
Proteintech Kit ELISA pour ostéoprotegérine/TNFRSF11B
L’ostéoprotegérine (OPG), également connue sous le nom de TNFRSF11B ou OCIF, fait partie de la super famille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale (TNFRSF).
Marque: Proteintech KE10058-96T
Description
C’est une glycoprotéine sécrétée qui inhibe l’ostéoclastogenèse et qui est impliquée dans la régulation de la densité osseuse. L’ostéoprotegénine agit comme récepteur décoy pour l’activateur des récepteurs du ligand nucléaire facteur-kappa B (RANKL) et neutralise sa fonction dans l’ostéoclastogenèse. L’ostéoprotegérine peut fonctionner comme un récepteur décoy soluble pour l’apoptose liée au facteur de nécrose tumorale (TNF), induisant le ligand (TRAIL) et inhibant l’apoptose induite par le TRAIL. Le TRAIL bloque l’inhibition médiée par l’ostéoprotégérine de l’ostéoclastogenèse.
Spécification
18383 |
Sécurité et traitement
- 96RXN Mouse Osteoprotegerin/TNFRSF11B ELISA Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine