Learn More
Thermo Scientific™ Chlorhydrate de GSK-J4, 95 %
Marque: Thermo Scientific™ 468001000
681.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Chlorhydrate de GSK-J4 | |
Chlorhydrate d’éthyl 3-((6-(4,5-dihydro-1 H-benzo[d]azépine-3(2 H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-4-yl)amino)propanoate | |
C24 H27 N5 O2 H Cl | |
Solide | |
95% |
1797983-09-5 | |
100 mg | |
453,96 | |
Réactif |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
344444 | Certificat d’analyse | 19/10/2020 |