Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1289, format disque
Les papiers quantitatifs de grade 1289, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses de routine lorsqu'aucune analyse gravimétrique n'est requise.
11.30€ - 98.90€
Spécification
Poids de base | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) |
Particle Retention | 8 à 12 μm |
Vitesse de filtration | 20 s |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-040 |
40 mm |
11.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15932900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-060 |
60 mm |
13.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15942900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-080 |
80 mm |
12.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15952900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-100 |
100 mm |
16.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15962900
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-207-340 |
340 mm |
98.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistants à l’état humide.
- Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
- Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
Spécification
84 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
20 s | |
100 / boîte |
Disque | |
8 à 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |