Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1289, format disque
Les papiers quantitatifs de grade 1289, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses de routine lorsqu'aucune analyse gravimétrique n'est requise.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-207-080
Code produit. 15942900
  • 13.15€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistants à l’état humide.
  • Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
  • Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
84 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
20 s
100 / boîte
80 mm
Disque
8 à 12 μm
1289
0,21 mm