Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1289, format disque
Les papiers quantitatifs de grade 1289, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses de routine lorsqu'aucune analyse gravimétrique n'est requise.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-207-100
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 15952900
  • 16.10€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
  • Résistants à l’état humide.
  • Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
  • Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
Spécification
Spécification
84 g/m2
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha)
20 s
100 / boîte
100 mm
Disque
8 à 12 μm
1289
0,21 mm