Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papiers qualitatifs de grade 1289, format disque
Les papiers quantitatifs de grade 1289, format disque, de Sartorius Stedim Biotech™ sont adaptés aux applications analytiques et aux analyses de routine lorsqu'aucune analyse gravimétrique n'est requise.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-207-060
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Résistants à l’état humide.
- Fabriqués en pâte raffinée et linters avec > 95 % de teneur en cellulose alpha.
- Teneur en cendres de < 0,1 % conformément à la norme DIN 54370
Spécification
84 g/m2 | |
Linters de coton et pâte raffinée (>95 % de cellulose alpha) | |
20 s | |
100 / boîte | |
60 mm |
Disque | |
8 à 12 μm | |
1289 | |
0,21 mm |