Learn More
Gosselin™ Récipients coniques
Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Les récipients coniques Gosselin™ avec bouchon sont fabriqués en polypropylène transparent ou blanc.
Marque:  Gosselin™ PC400-02
153.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24277" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11743174
  • 426.00€ / 460 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Résistance aux chocs
  • Graduations moulées à l’extérieur sur des récipients transparents ; graduations internes moulées sur des récipients blancs
  • Bouchon à clipser en PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient
Oui
Conique, cylindrique
400 mL
Bouchon à clipser
85 mm
100 mm
460/Carton
Oui
Polypropylène
Non stérile
CE, DIV, CE N°1935/2004
blanc
50 ml
Bouchon à clipser en PEBD
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif
Nom du produit
Gosselin™ Récipients coniques > Blanc ; Avec bouchon ; Gradué ; Capacité : 400 ml