Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD Code produit.: 11567862
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Code produit. 11567862
1000 ml, Non stérile, Bouchon à vis unique
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Code produit. 11567862
Marque: Gosselin™ LR100003
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons ronds en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis avec joint séparé ou tampon.
  • Col large
  • Produit incassable
  • Non stérile 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Naturel
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 101 mm
Quantité 68/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 101 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE, CE N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 174 mm
Matériau du bouchon PEBD
Diamètre (métrique) 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis unique
Nom du produit
Gosselin™ Flacons rond PEHD >