Learn More
Gosselin™ Flacons ronds de 150 ml en PEHD Code produit.: 11723034
Ajouter au panier
Gosselin™ Flacons ronds de 150 ml en PEHD
Code produit. 11723034
Bouchon à vis double, Polyéthylène, Non stérile
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Polyéthylène
Trésylène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Code produit. 11723034
Marque: Gosselin™ LR150A01
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons ronds de 150 ml en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
  • Col large, grande ouverture
  • Produit incassable
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
  • Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 150 ml
Couleur Naturel
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 51 mm
Quantité 250/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 51 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE, CE N°1935/2004
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 108 mm
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 37 mm
Type de bouchon Bouchon à vis double
Nom du produit
Gosselin™ Flacons ronds de 150 ml en PEHD >