Learn More
Glycérol, + de 99 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
C3H8O3, numéro CAS-56-81-5, glycérol, propanetriol, alcool glycylique, glycérine, 1,2,3-trihydroxypropane, glycérine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyne, glycéritol, 1 L, 290°C, CHEBI:17754, non désigné, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18°C, 4722
62.25€ - 840.00€
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10579570
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisher Chemical
G/0650/08
500 mL Flacon en plastique PEHD
62.25€
500mL
12656707
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
G/0650/15
1 L Flacon en plastique PEHD
118.00€
1L
10795711
Voir les accessoires Afficher les documents
Fisher Chemical
G/0650/17
2.5 l Flacon en plastique PEHD
203.00€
2.50L
12666707
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
G/0650/21
5 L Flacon en plastique PEHD
297.00€
5L
10214580
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
G/0650/25
25 L Récipient en plastique
840.00€
25L
Description
Description
C3H8O3, numéro CAS-56-81-5, glycérol, propanetriol, alcool glycylique, glycérine, 1,2,3-trihydroxypropane, glycérine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyne, glycéritol, 1 L, 290°C, CHEBI:17754, non désigné, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18°C, 4722
Spécification
Identifiants chimiques
56-81-5
92.09
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
753
propane-1,2,3-triol
C3H8O3
MFCD00004722
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CHEBI:17754
OCC(O)CO
Spécification
56-81-5
5
C3H8O3
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
OCC(O)CO
92.09
3.17
92.09g/mol
Liquide très visqueux
18°C
290°C
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
propane-1,2,3-triol
753
CHEBI:17754
0.003mbar 50