Learn More
Glycérol, + de 99 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Description
C3H8O3, numéro CAS-56-81-5, glycérol, propanetriol, alcool glycylique, glycérine, 1,2,3-trihydroxypropane, glycérine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyne, glycéritol, 1 L, 290°C, CHEBI:17754, non désigné, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18°C, 4722
Spécification
Spécification
Point de fusion | 18°C |
pH | 5 |
Point d’ébullition | 290°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 1 L |
Densité de vapeur | 3.17 |
Poids de la formule | 92.09g/mol |
Tension de vapeur | 0.003mbar 50 |
Forme physique | Liquide très visqueux |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Glycérol, + de 99 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu