Learn More
Glycérol, + de 99 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 12666707 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 12666707
Marque: Fisher Chemical G/0650/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
C3H8O3, numéro CAS-56-81-5, glycérol, propanetriol, alcool glycylique, glycérine, 1,2,3-trihydroxypropane, glycérine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyne, glycéritol, 1 L, 290°C, CHEBI:17754, non désigné, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18°C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.09
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spécification
Point de fusion 18°C
pH 5
Point d’ébullition 290°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 5 L
Densité de vapeur 3.17
Poids de la formule 92.09g/mol
Tension de vapeur 0.003mbar 50
Forme physique Liquide très visqueux