Learn More
Glycérol, + de 99 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Unit Size:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Description
C3H8O3, numéro CAS-56-81-5, glycérol, propanetriol, alcool glycylique, glycérine, 1,2,3-trihydroxypropane, glycérine, 1,2,3-propanetriol, trihydroxypropane, osmoglyne, glycéritol, 1 L, 290°C, CHEBI:17754, non désigné, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, propane-1,2,3-triol, 18°C, 4722
Specifications
Specifications
| Point de fusion | 18°C |
| pH | 5 |
| Point d’ébullition | 290°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Quantité | 500 mL |
| Densité de vapeur | 3.17 |
| Poids de la formule | 92.09g/mol |
| Tension de vapeur | 0.003mbar 50 |
| Forme physique | Liquide très visqueux |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur