Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince). Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant optimisé et un indicateur UV.
Marque: Macherey-Nagel™ 821015
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Améliore l’efficacité de la séparation et maximise la résolution pendant la CCM (chromatographie sur couche mince).Les couches de silice standard non modifiées Adamant™ pour CCM, UV254, sont disponibles en plaques de verre avec un système de liant optimisé et un indicateur UV.
- Les plaques Adamant™ sont dotées d’un système de liant innovant qui donne une dureté exceptionnelle à la couche de silice
- La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
- La résistance à l’abrasion empêche tout changement ou dommage indésiré de la couche pendant le transport ou la manipulation
- Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
- Avec indicateur fluorescent à 254 nm
- Épaisseur de la couche de 250 μm, silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g
- Taille moyenne des pores de 60 Å
- Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
- Granulométrie de 5 à 17 µm
- Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
- Particulièrement adapté pour les analyses de traces résultant d’un indicateur UV avec une brillance accrue et un arrière-plan à faible bruit de la couche
- Disponible sous forme de plaques en verre
Spécification
5 à 17 μm | |
100/boîte | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
5 x 20 cm |
60 Å | |
Plaque en verre | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |