Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube de culture en verre sodocalcique
Utilisez le tube de culture en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour visualiser les cultures cellulaires en laboratoire. Ce tube supérieur jetable en verre sodocalcique dont le couvercle a un rebord uni (non étiqueté) et présente un fond robuste et uniforme.
Marque:  DWK Life Sciences A405009500811
53.20 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11832383
  • 56.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Couvercle avec rebord
  • Non marqué
  • En verre sodocalcique transparent
  • Fond uniforme
  • Jetable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fond rond
200/boîte
Tube à essai
50 mm
9,5 mm
Nom du produit
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube de culture en verre sodocalcique > Diamètre : 9,5mm ; Longueur : 50 mm