Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de PUR
Formé par polymérisation en présence d’un agent moussant.
Marque:  Fisherbrand™ PFS/30X40
Code produit. 12964291
  • 15.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En polyuréthane
  • Rigide et flexible
Spécification
Spécification
30 mm
100/boîte
Bouchon
40 mm
PUR
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons en mousse de PUR > Diamètre : 30 mm ; Hauteur : 40 mm