Learn More
Heathrow Scientific™ Remplisseur de pipettes manuel RF1000™
Remplissez les pipettes d’une seule main. Le remplisseur de pipettes manuel HRF1000™ propose une option économique pour les environnements difficiles. Peut être utilisé avec une variété de tailles et de marques de pipettes et ne nécessite pas de filtres de rechange personnalisés. Comporte une buse en polypropylène autoclavable.
Marque:  Heathrow Scientific™ HS1000RFU
173.80 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11821920
  • 210.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Facile à utiliser pour une distribution et un contrôle d’aspiration précis.
  • Léger, conçu de manière unique pour un fonctionnement à une main et prêt à l’emploi.
  • Il vous suffit de régler l’interrupteur de commande puis d’appuyer sur la poire principale.
  • L’interrupteur de commande avance pour aspirer, puis serecule pour distribuer.
  • Poussez l’ampoule de purge pour expulser tout liquide restant dans la pipette.
Économique et adaptable.
  • L’adaptateur de pipettes en silicone conique peut accueillir des pipettes graduées ou volumétriques en verre ou en plastique.
  • Peut être utilisé avec de nombreuses marques et volumes de pipettes allant de 1 ml à 100 ml.
  • Accepte les filtres de rechange Whatman de 0,45 μm, fréquents et facilement disponibles.
Idéale pour de nombreux environnements et applications.
  • Pour les travaux sur le terrain, les travaux pratiques, les travaux sur paillasse ou armoire.
  • Les environnements de test où le froid, la chaleur, l’humidité ou des environnements souillés auraient un effet plus important sur les remplisseurs mécaniques.
Spécification
Spécification
Autoclavable
Réutilisable
Ampoule
Contrôleur de pipettes RF1000
0,45 μm
Contrôleur de pipette
Filtre Whatman
Filtre remplaçable de 0.45 μm
Qualité certifiée
Bleu
Pipette
Polypropylène
1
Non stérile
1 à 100 ml
Pipettes 1 ml à 100 ml, en verre ou en plastique, graduées ou volumétriques
180 × 45 × 120 mm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Remplisseur de pipettes manuel RF1000™ > Remplisseur de pipettes manuel RF1000™ ; Taille : 120 mm