Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure en acier inox
La tubulure revêtue de verre (GLT) est une tubulure en acier inoxydable revêtue de verre borosilicaté et offre une excellente résistance aux conditions les plus difficiles
42.85€ - 74.45€
Spécification
Type | Tubulure à revêtement en verre |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable, revêtement en verre borosilicaté |
Température max. de fonctionnement (métrique) | 500°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13120753
|
Trajan Scientific and Medical™
082707 |
0,3 mm | 1,59 mm | 30 cm |
42.85€
300mm |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13130753
|
Trajan Scientific and Medical™
082717 |
0,5 mm | 1,59 mm | 30 cm |
42.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13140753
|
Trajan Scientific and Medical™
082718 |
0,5 mm | 1,59 mm | 60 cm |
74.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13160753
|
Trajan Scientific and Medical™
082747 |
1,8 mm | 3,175 mm | 30 cm |
42.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13170753
|
Trajan Scientific and Medical™
082767 |
4 mm | 6,35 mm | 30 cm |
69.00€
300mm |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Excellente résistance aux acides forts et aux bases
- Idéale pour les colonnes HPLC - en particulier pour les matrices biologiques
- Résistance à une température maximale de 500°C
Spécification
Tubulure à revêtement en verre | |
Acier inoxydable, revêtement en verre borosilicaté | |
500°C |