Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure à revêtement en verre
La tubulure revêtue de verre (GLT) est une tubulure en acier inoxydable revêtue de verre borosilicaté et offre une excellente résistance aux conditions les plus difficiles
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 082767
Code produit. 13170753
  • 69.00€ / 300mm
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente résistance aux acides forts et aux bases
  • Idéale pour les colonnes HPLC - en particulier pour les matrices biologiques
  • Résistance à une température maximale de 500°C
Informations sur la commande
Diamètre métrique externe
Spécification
Spécification
Tubulure à revêtement en verre
4 mm
30 cm
500°C
1/4 po
6,35 mm
Acier inoxydable, revêtement en verre borosilicaté