Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure à revêtement en verre
La tubulure revêtue de verre (GLT) est une tubulure en acier inoxydable revêtue de verre borosilicaté et offre une excellente résistance aux conditions les plus difficiles
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 082717
Code produit. 13130753
  • 42.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente résistance aux acides forts et aux bases
  • Idéale pour les colonnes HPLC - en particulier pour les matrices biologiques
  • Résistance à une température maximale de 500°C
Spécification
Spécification
Tubulure à revêtement en verre
0,5 mm
30 cm
500°C
1/16 po
1,59 mm
Acier inoxydable, revêtement en verre borosilicaté