Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure en acier inox
La tubulure revêtue de verre (GLT) est une tubulure en acier inoxydable revêtue de verre borosilicaté et offre une excellente résistance aux conditions les plus difficiles
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 082707
Code produit. 13120753
  • 42.85€ / 300mm
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellente résistance aux acides forts et aux bases
  • Idéale pour les colonnes HPLC - en particulier pour les matrices biologiques
  • Résistance à une température maximale de 500°C
Spécification
Spécification
Tubulure à revêtement en verre
0,3 mm
30 cm
500°C
1/16 po
1,59 mm
Acier inoxydable, revêtement en verre borosilicaté