Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable revêtu de verre
Présente une résistance aux plus difficiles conditions et aux acides et bases forts
42.85€ - 345.00€
Spécification
À utiliser avec | Colonnes HPLC, matrices biologiques |
---|---|
Matériau | Doublure en verre borosilicaté |
Température max. de fonctionnement (métrique) | Stable jusqu’à 500°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15258993
|
Trajan Scientific and Medical™
082725 |
0,70 mm | 180 cm |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15259003
|
Trajan Scientific and Medical™
082760 |
2 mm | 90 cm |
282.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10136864
|
Trajan Scientific and Medical™
0827352 |
0,8 mm | 30 cm |
74.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15248993
|
Trajan Scientific and Medical™
082724 |
0,70 mm | 90 cm |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15279003
|
Trajan Scientific and Medical™
082768 |
4 mm | 60 cm |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15208993
|
Trajan Scientific and Medical™
082710 |
0,3 mm | 180 cm |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15209003
|
Trajan Scientific and Medical™
082738 |
1 mm | 60 cm |
74.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15218993
|
Trajan Scientific and Medical™
082712 |
0,4 mm | 30 cm |
42.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15228993
|
Trajan Scientific and Medical™
082719 |
0,5 mm | 90 cm |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15238993
|
Trajan Scientific and Medical™
082720 |
0,5 mm | 180 cm |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15268993
|
Trajan Scientific and Medical™
082734 |
0,75 mm | 90 cm |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15269003
|
Trajan Scientific and Medical™
082770 |
4 mm | 180 cm |
345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15278993
|
Trajan Scientific and Medical™
0827353 |
0,8 mm | 60 cm |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15288993
|
Trajan Scientific and Medical™
082737 |
1 mm | 30 cm |
42.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15289003
|
Trajan Scientific and Medical™
08277028 |
9,5 mm | 60 cm |
139.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15298983
|
Trajan Scientific and Medical™
082708 |
0,3 mm | 60 cm |
74.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Idéal pour les colonnes HPLC, en particulier pour les matrices biologiques
- Résistance à une température maximale de 500°C
Spécification
Colonnes HPLC, matrices biologiques | |
Doublure en verre borosilicaté | |
Stable jusqu’à 500°C |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.