Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable revêtu de verre
Présente une résistance aux plus difficiles conditions et aux acides et bases forts
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 082770
Description
- Idéal pour les colonnes HPLC, en particulier pour les matrices biologiques
- Résistance à une température maximale de 500°C
Spécification
Colonnes HPLC, matrices biologiques | |
4 mm | |
Doublure en verre borosilicaté |
Tubulure à revêtement en verre | |
180 cm | |
Stable jusqu’à 500°C |
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.