Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable revêtu de verre
Présente une résistance aux plus difficiles conditions et aux acides et bases forts
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 082734
Code produit. 15268993
  • 109.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour les colonnes HPLC, en particulier pour les matrices biologiques
  • Résistance à une température maximale de 500°C
Spécification
Spécification
Colonnes HPLC, matrices biologiques
90 cm
Stable jusqu’à 500°C
0,75 mm
Doublure en verre borosilicaté
Promotions
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.