missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Tubulure GC en acier inoxydable revêtu de verre

Présente une résistance aux plus difficiles conditions et aux acides et bases forts

Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 082712

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15218993

  • 42.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Idéal pour les colonnes HPLC, en particulier pour les matrices biologiques
  • Résistance à une température maximale de 500°C
Spécification

Spécification

Colonnes HPLC, matrices biologiques
30 cm
Stable jusqu’à 500°C
0,4 mm
Doublure en verre borosilicaté
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis

Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.