Learn More
Merck Entonnoir en verre pour filtration sous vide
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 ml
1 L
Description:
Joint en verre rodé
Revêtu de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) supérieur | 47 mm |
| Capacité (métrique) | 300 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté revêtu de PTFE |
| Couleur | Transparent |
| Description | Revêtu de PTFE |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction