Learn More
Merck Entonnoir en verre pour filtration sous vide
Code produit. 15869512 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
300 mL
1 L
Description:
Joint en verre rodé
Revêtu de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15869512
Marque: Merck XX1014704
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Produit accessoire de filtration sous vide en verre MilliporeCes produits accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre Millipore ou pour une configuration alternative. Cet élément est une pièce accessoire pour les kits de porte-filtre en verre classique Millipore de 47 mm, les kits de porte-filtre tout en verre Millipore de 47 mm et le kit Millipore MilliSolve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 47 mm
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau Verre borosilicaté
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Description Joint en verre rodé