Learn More
Merck Entonnoir en verre pour filtration sous vide
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Marque: Merck XX1014707
378.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.46460kg
Description
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Spécification
47 mm | |
Verre borosilicaté | |
Joint en verre rodé |
1 L | |
Transparent |