Learn More
Gilson™ Accessoire de contrôleur de pipette MACROMAN™, support de pipette
Solution efficace pour pipeter jusqu’à 100 ml à la fois
Marque:  Gilson™ F1077505
20.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15665285
  • 22.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le support de pipette est utilisé avec le contrôleur de pipette MACROMAN™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support de pipette
Contrôleur de pipette Macroman
1/Carton
1 an
Nom du produit
Gilson™ Accessoire de contrôleur de pipette MACROMAN™, support de pipette > Support de pipette