Learn More
Gilson™ Pipettes mécaniques PIPETMAN™ L
Associe la robustesse légendaire de la PIPETMAN Classic™ à un corps nouvellement conçu et à un mécanisme interne de pointe pour offrir un confort et une précision de qualité supérieure. Les pipettes mécaniques L Gilson™ PIPETMAN™ sont disponibles dans les 8 modèles à canaux uniques couvrant la plage de volume de 0,2 μl à 10 ml.
327.00€ - 337.46€
Spécification
Espacement de cônes réglable | No |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Grip Type | Ergonomic |
Matériau | Polypropylène |
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Précision | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Volume (métrique) | Précision | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12366142
|
Gilson™
FA10001M |
P2L | 0.2 à 2μl | ± 0.024, ± 0.025, ± 0.027, ± 0.03 μl | Éjecteur de pointe en acier inoxydable |
327.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12396142
|
Gilson™
FA10002P |
P10L | 1 à 10μl | ±0.025, ±0.075, ±0.1 μl | Éjecteur de pointe en plastique |
327.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12306152
|
Gilson™
FA10003M |
P20L | 2 à 20μl | ± 0.1, ± 0.1, ± 0.2 μl | Éjecteur de pointe en acier inoxydable |
327.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12376142
|
Gilson™
FA10001P |
P2L | 0.2 à 2μl | ± 0.024, ± 0.025, ± 0.027, ± 0.03 μl | Éjecteur de pointe en plastique |
327.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12386142
|
Gilson™
FA10002M |
P10L | 1 à 10μl | ± 0.025, ± 0.075, ± 0.1 μl | Éjecteur de pointe en acier inoxydable |
337.46€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12326152
|
Gilson™
FA10004M |
P100L | 10 à 100μl | ± 0.35, ± 0.4, ± 0.8 μl | Éjecteur de pointe en acier inoxydable |
337.46€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12336152
|
Gilson™
FA10004P |
P100L | 10 à 100 μl | ±0,35, ±0,4, ±0,8 μl | Éjecteur de pointe en plastique |
327.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12346152
|
Gilson™
FA10005M |
P200L | 20 à 200μl | ± 0.5, ± 0.8, ± 1.6 μl | Éjecteur de pointe en acier inoxydable |
337.46€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12356152
|
Gilson™
FA10005P |
P200L | 20 à 200μl | ±0.5, ±0.8, ±1.6 μl | Éjecteur de pointe en plastique |
327.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12366152
|
Gilson™
FA10006M |
P1000L | 100 à 1000μl | ± 3, ± 4, ± 8 μl | Éjecteur de pointe en acier inoxydable |
327.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12386152
|
Gilson™
FA10007 |
P5000L | 500 à 5000μl | ± 12, ± 15, ± 30 μl | Sans éjecteur de pointes |
327.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12376152
|
Gilson™
FA10006P |
P1000L | 100 à 1000μl | ± 3, ± 4, ± 8 μl | Éjecteur de pointe en plastique |
327.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12396152
|
Gilson™
FA10008 |
P10ml | 1 à 10 ml | ± 30, ± 40, ± 60 μl | Éjecteur de pointe en acier inoxydable |
327.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
La pipette mécanique associe la robustesse exceptionnelle des modèles PIPETMAN™ Classic, un corps repensé et un mécanisme interne de pointe pour un confort et une précision supérieurs.Disponible dans 8 modèles monocanaux couvrant une plage de volumes de 0,2 μl à 10 ml.
- La poignée repensée se loge naturellement dans la main de l’utilisateur de toutes tailles
- Système de verrouillage de volume garantissant l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage
- L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
- Le code d’identification 2D facilite le suivi des informations sur le produit
- Nouveau piston conçu pour améliorer considérablement les forces de pipetage et de purge
- La forme repensée de l’éjecteur de pointe et le mécanisme interne génèrent des forces d’éjection de pointe réduites de 50 %
Informations sur la commande
Pour plus de renseignements sur le programme de reprise disponible, veuillez contacter le service client Fisher Scientific.
Spécification
No | |
Reusable | |
Polypropylène | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
Ergonomique | |
1 an | |
11 cm |
Autoclavable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette mécanique | |
Transport d’un volume de liquide mesuré | |
4,33 in | |
Certified Quality |