Learn More
Gilson™ Kit de recharge pour boîte vide PIPETMAN™ Diamond
Pour recharges blister refill et reload pack
Marque: Gilson™ F171204
18.31 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Compatible avec les pointes de modèle DL10 (0,1 à 20 μl), D200 (2 à 200 μl), D1000 (100 à 1000 μl)
- 70 % de plastique en moins
- Trois fois plus petite qu’une boîte de pointes standard
- Écologique
- Disponibles en boîtes de 2
Spécification
Recharge de la boîte vide | |
Autoclavable | |
Modèles DL10 (0,1 à 20 μl), D200 (2 à 200 μl), D200 Pipette Tips (2 to 200 μL) | |
Rectangular | |
Non stérile | |
9.3 cm | |
5,28 in |
10 x 96 | |
Transparent | |
PP | |
Yes, Interlocking | |
Jeu de 2 | |
3,66 in | |
4,92 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
13Heures
3Minutes
35Secondes
11Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
3Minutes
35Secondes
11 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
3Minutes
35Secondes
11