Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de solvants Fortuna™ Optifix™ en verre / PP / PTFE
Click to view available options
Volume (métrique):
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
2 à 10 ml
20 à 100 ml
40 à 200 ml
6 à 30 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour la distribution de solvants organiques purs. Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
- Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
- Solide piston distributeur en verre
- Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
- Avec certificat, numéroté individuellement
- Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
- La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
- Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de solvant Fortuna Optifix |
| Matériau | PTFE, Polypropylène, Fibre de verre |
| Volume (métrique) | 10 à 50 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour la distribution de solvants |
| Quantité | 1 unité |