Learn More
Gibco™ Milieu de caryotypage PB-MAX™
GREENER_CHOICE
Milieu complet développé pour la culture à court terme de lymphocytes sanguins périphériques pour les études cytogénétiques et les procédures de diagnostic in vitro
Marque:  Gibco™ 12557013
64.57 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10722057
  • 70.00€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
L-glutamine
Conditions de stockage : -5 à -20 °C Protéger de la lumière.
Conditions d’expédition : congelé
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
PB-MAX™
100 mL
Viabilité, prolifération et fonction cellulaires ; recherche clinique et translationnelle ; culture de cellules de mammifères
Sérum standard
Stérilisation par filtration
Rouge
1 X
Milieu de caryotypage
Humaine
Lymphocytes
Glace carbonique
Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2517728 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12557013,12557021
Numéro de lot2517722 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12557013,12557021
Numéro de lot2517725 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12557013,12557021
Numéro de lot2517734 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12557013,12557021
Numéro de lot2679031 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number12557013,12557021
Nom du produit
Gibco™ Milieu de caryotypage PB-MAX™ > Quantité : 100 mL
Réservé au diagnostic in vitro.