Learn More
Gibco™ Milieu de base Amniomax™ C-100
GREENER_CHOICE
Partie du kit utilisée pour préparer le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 entièrement supplémenté, développé pour la culture à court terme des cellules de liquide amniotique humain, pour les études cytogénétiques et les procédures de diagnostic in vitro
Marque:  Gibco™ 17001074
Code produit. 10744274
  • 265.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 est un kit en deux parties pour la préparation d’un milieu complet qui ne nécessite aucune supplémentation complémentaire.
  • Tests de qualité et de performance
  • Les performances de chaque lot de milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 sont testées par un laboratoire américain de cytogénétique de référence certifié, afin de garantir des performances toujours supérieures
  • Les échantillons de liquide amniotique humain primaire mis en commun sont cultivés pendant six jours dans le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 avant la mesure du nombre total de colonies et du nombre total de colonies mitotiques
  • Par ailleurs, chaque lot est soumis à des tests de stérilité, de pH et d’osmolalité
  • Formulation unique optimisée
  • Le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 contient du sérum de veau fœtal (SVF), de la gentamicine et de la L-glutamine pour maximiser l’adhérence et la croissance cellulaires
  • Il possède un système tampon amélioré, qui offre une plus grande stabilité du pH pendant les manipulations de culture
  • Emballage durable
Culture du liquide amniotique et des villosités chorioniques, analyse cellulaire, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu de base Gibco AmnioMAXC-100 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 16 mois à compter de la date de fabrication. Utilisez un milieu complet dans les 7 à 10 jours suivant l’ouverture.
Liquide
Supplémentation en sérum standard
Sterile-filtered
AmnioMAX™
Température ambiante
Cellule amniocytaire
Milieu de base des cellules de liquide amniotique
Stérilisation par filtration
Glutamine, HEPES
450 mL
Humaine
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2474872 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Numéro de lot2391474 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Numéro de lot2474856 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Numéro de lot2391472 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Numéro de lot2425806 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number17001074,17001082
Nom du produit
Gibco™ Milieu de base Amniomax™ C-100 > 450 ml
Utilisation prévue du produit : Pour usage diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.