Learn More
Gibco™ Supplément AmnioMAX™ C-100
Partie du kit utilisée pour préparer le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 entièrement supplémenté, développé pour la culture à court terme des cellules de liquide amniotique humain, pour les études cytogénétiques et les procédures de diagnostic in vitro
Marque: Gibco™ 12556023
Description
Format facile à utiliser : Le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 est un kit en deux parties pour la préparation d’un milieu complet qui ne nécessite aucune supplémentation complémentaire. Le milieu complet peut être conservé entre 2 et 8°C pendant dix jours maximum
- Tests de qualité et de performance
- Les performances de chaque lot de milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 sont testées par un laboratoire américain de cytogénétique de référence certifié, afin de garantir des performances toujours supérieures
- Les échantillons de liquide amniotique humain primaire mis en commun sont cultivés pendant six jours dans le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 avant la mesure du nombre total de colonies et du nombre total de colonies mitotiques
- Par ailleurs, chaque lot est soumis à des tests de stérilité, de pH et d’osmolalité
- Formulation unique optimisée
- Le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 contient du sérum de veau fœtal (SVF), de la gentamicine et de la L-glutamine pour maximiser l’adhérence et la croissance cellulaires
- Il possède un système tampon amélioré, qui offre une plus grande stabilité du pH pendant les manipulations de culture
Culture du liquide amniotique et des villosités chorioniques, analyse cellulaire, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Le supplément Gibco AmnioMAX C-100 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Conditions de stockage : -5 à -20°C Conditions d’expédition : congelé Durée de conservation : 16 mois à compter de la date de fabrication. Utilisez un milieu complet dans les 7 à 10 jours suivant l’ouverture. |
|
Supplément C-100 | |
Stérilisation par filtration | |
AmnioMAX™ | |
Glace carbonique |
Congelé | |
Stérilisation par filtration | |
Glutamine | |
75 mL |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2938926 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 12556015,12556023 |
2451687 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12556015,12556023 |
2451679 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12556015,12556023 |
2474846 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12556015,12556023 |
2592002 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12556015,12556023 |
Diagnostic in vitro