Learn More
Gibco™ Milieu de base Amniomax™ C-100
Partie du kit utilisée pour préparer le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 entièrement supplémenté, développé pour la culture à court terme des cellules de liquide amniotique humain, pour les études cytogénétiques et les procédures de diagnostic in vitro
85.25€ - 265.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Sterilization Method | Sterile-filtered |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10538065
![]() |
Gibco™
17001082 |
90 mL |
85.25€
90mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10744274
![]() |
Gibco™
17001074 |
450 mL |
265.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 est un kit en deux parties pour la préparation d’un milieu complet qui ne nécessite aucune supplémentation complémentaire.
- Tests de qualité et de performance
- Les performances de chaque lot de milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 sont testées par un laboratoire américain de cytogénétique de référence certifié, afin de garantir des performances toujours supérieures
- Les échantillons de liquide amniotique humain primaire mis en commun sont cultivés pendant six jours dans le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 avant la mesure du nombre total de colonies et du nombre total de colonies mitotiques
- Par ailleurs, chaque lot est soumis à des tests de stérilité, de pH et d’osmolalité
- Formulation unique optimisée
- Le milieu complet Gibco AmnioMAX C-100 contient du sérum de veau fœtal (SVF), de la gentamicine et de la L-glutamine pour maximiser l’adhérence et la croissance cellulaires
- Il possède un système tampon amélioré, qui offre une plus grande stabilité du pH pendant les manipulations de culture
- Emballage durable
Culture du liquide amniotique et des villosités chorioniques, analyse cellulaire, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, culture de cellules de mammifères
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Le milieu de base Gibco AmnioMAXC-100 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, dans l’État de New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
Sterile-filtered |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 16 mois à compter de la date de fabrication
Utilisation prévue du produit : Pour usage diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.