Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1 DA Assay Kit
The GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1 DA (Division Arrested) cell line contains the promiscuous G protein, Gα15, stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marque:  Thermo Scientific™ K1453
Code produit. 10792584
  • 1008.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
The GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1 DA (Division Arrested) cell line contains the promiscuous G protein, Gα15, stably integrated into the CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1078) cell line. NFAT-bla CHO-K1 cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of an NFAT response element stably integrated into CHO-K1 cells. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
This product can serve as a negative control in screening assays performed with specific G-protein coupled receptor (GPCR) DA cells that were made from this same background. These cells can also be used in other assays where a sensitive readout to intracellular changes in calcium is needed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cellules à division arrêtée
Fluorescent
Gα15
1 plaque
Cellules à division arrêtée
GeneBLAzer™
Chaque kit contient des quantités suffisantes de cellules et de substrat arrêtés par division (DA) pour doser 1 plaque à 384 puits. (D’autres matériaux sont requis séparément ; reportez-vous au protocole.)
Comprend :
o Cellules GeneBLAzer™ G?15-NFAT CHO-K1 DA
o Kit de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G, 70 µg
o Solution D
o Protocole de dosage GeneBLAzer™ G?15-NFAT CHO-K1
o Protocole de chargement LiveBLAzer™-FRET B/G
o Certificat d’analyse
Les cellules GeneBLAzer™ G?15-NFAT CHO-K1 DA sont expédiées dans de la glace sèche et doivent être stockés dans l’azote liquide immédiatement après réception.
GPCR
GeneBLAzer™
BLA (bêta-lactamase)
CHO-K1
GPCR
Nom du produit
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1 DA Assay Kit > 1 plaque