Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ CMV-bla Jurkat Positive Control Cell Line
La lignée cellulaire CMV-bla Jurkat GeneBLAzer™ permet de réaliser une expression constitutive de la bêta-lactamase sous le contrôle du promoteur CMV dans les cellules Jurkat.
Marque: Thermo Scientific™ K1045
Description
Une population stable a été obtenue à l’aide d’une sélection de 1 mg/ml de Geneticin™ (G418) suivie de l’isolement d’un clone par le biais de la méthode FACS (tri cellulaire activé par fluorescence).
Les cellules CMV-bla Jurkat peuvent être utilisées comme témoin positif pour les expériences d’expression de la bêta-lactamase. Lorsque les cellules sont chargées avec un substrat CCF2-AM ou CCF4-AM puis excitées par une lumière de 409 nm, les cellules deviennent bleu fluorescent.
Spécification
Division cellulaire | |
Fluorescent | |
1 vial | |
Lignée de cellules témoin positives | |
CellSensor™ |
La lignée cellulaire de contrôle positif GeneBLAzer™ CMV-bla Jurkat est expédiée sur glace sèche et doit être stockée dans de l’azote liquide. | |
GeneBLAzer™ | |
Glace carbonique | |
Jurkat | |
GPCR, Voie de signalisation |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.